Stampa…
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl difluoro{2-[2-(nonafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}acetate
PC7879-25G PC7879-5G
APOSPC7879-25GEA 294 EUR
APOSPC7879-25G APOSPC7879-5G
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Formula: C₁₁H₃F₁₉O₅
Peso molecolare: 576,108 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094451
CAS Number: 330562-42-0