Stampa…
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyl bromide, 1,1-Bis(trifluoromethyl)-3-bromopropane
PC7854H-1G PC7854H-5G
APOSPC7854H-1GEA 200 EUR
APOSPC7854H-1G APOSPC7854H-5G
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane
Formula: C₅H₅BrF₆
Punto di ebollizione: 108 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236629
CAS Number: 203303-02-0