Stampa…
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butane
PC7854E-1G PC7854E-5G
APOSPC7854E-1GEA 234 EUR
APOSPC7854E-1G APOSPC7854E-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formula: C₅H₆F₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236628
CAS Number: 17327-35-4