Stampa…
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 4-(Methoxycarbonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-1GEA 32.1 EUR
APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃NO₄
Peso molecolare: 249,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08282772
CAS Number: 228418-45-9