5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-5,5,5-trifluorovaleric acid, 2-Amino-5,5,5-trifluoropentanoic acid
Formula:
C₅H₈F₃NO₂ Peso molecolare: 171.118 g/mol Punto di fusione: 256…258 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190648 CAS Number: 2365-80-2 |