Stampa…
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7812-1G PC7812-250MG
APOSPC7812-1GEA 487 EUR
APOSPC7812-1G APOSPC7812-250MG
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine
Formula: C₆H₁₀F₃NO₂
Punto di fusione: 272…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00190647
CAS Number: 120200-04-6