Stampa…
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7776-25G PC7776-5G
APOSPC7776-25GEA 39.4 EUR
APOSPC7776-25G APOSPC7776-5G
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095401
CAS Number: 4793-20-8
UN: 1993
ADR: 3,III