Stampa…
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7774-25G PC7774-5G PC7774-100G
APOSPC7774-25GEA 80 EUR
APOSPC7774-25G APOSPC7774-5G APOSPC7774-100G
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Punto di ebollizione: 239…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204388
CAS Number: 167758-87-4