Stampa…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7766T-1G PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA 126 EUR
APOSPC7766T-1G APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Formula: C₇H₅F₃N₂S
Punto di fusione: 153…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205806
CAS Number: 158063-54-8