2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)propionaldehyde, 2-(Trifluoromethyl)propanal, 2-Methyl-3,3,3-trifluoropropaldehyde
PC7762-1G
PC7762-5G
APOSPC7762-1GEA
139
EUR
APOSPC7762-1G
APOSPC7762-5G
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal 95%
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal
Formula:
C₄H₅F₃O Peso molecolare: 126,077 g/mol Punto di ebollizione: 66 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00042425 CAS Number: 58928-28-2 UN: 1989 ADR: 3,II |