Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Peso molecolare: 223,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143430
CAS Number: 201849-18-5