Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7755-250MG PC7755-1G PC7755-5G
APOSPC7755-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC7755-250MG APOSPC7755-1G APOSPC7755-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253.453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672928
CAS Number: 289038-22-8