Stampa…
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-3-cyano-1,1,2-trifluorocyclobutane
PC7748-10G PC7748-1G PC7748-5G
APOSPC7748-10GEA 691 EUR
APOSPC7748-10G APOSPC7748-1G APOSPC7748-5G
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile
Formula: C₅H₃ClF₃N
Peso molecolare: 169,532 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C (40 mm Hg)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039436
CAS Number: 1546-77-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III