2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile, (2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC7746-1G
PC7746-25G
PC7746-5G
APOSPC7746-1GEA
19
EUR
APOSPC7746-1G
APOSPC7746-25G
APOSPC7746-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formula:
C₈H₅BrFN Peso molecolare: 214,034 g/mol Punto di fusione: 70…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094439 CAS Number: 886761-96-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |