Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7745-1G PC7745-5G
APOSPC7745-1GEA 29.2 EUR
APOSPC7745-1G APOSPC7745-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Punto di fusione: 20…22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094438
CAS Number: 111771-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III