Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoimidazole
PC7729-1G PC7729-250MG PC7729-500MG PC7729-2.5G
APOSPC7729-1GEA 721 EUR
APOSPC7729-1G APOSPC7729-250MG APOSPC7729-500MG APOSPC7729-2.5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₆F₃N₃
Peso molecolare: 201,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659792
CAS Number: 10057-46-2