5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC7725-5G
PC7725-1G
PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA
29
EUR
APOSPC7725-5G
APOSPC7725-1G
APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₆H₃BrClFO₂S Punto di fusione: 61…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09763690 CAS Number: 339370-40-0 UN: 3261 ADR: 8,II |