Stampa…
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid
PC7702-1G PC7702-5G
APOSPC7702-1GEA 125 EUR
APOSPC7702-1G APOSPC7702-5G
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₉BBrFO₃
Peso molecolare: 262,869 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475871
CAS Number: 871126-14-6