2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7695-1G
PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA
200
EUR
APOSPC7695-1G
APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Formula:
C₉H₃ClF₆N₂ Punto di fusione: 154…156 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12547949 CAS Number: 1209789-75-2 |