Stampa…
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7691-1G PC7691-5G
APOSPC7691-1GEA 29.2 EUR
APOSPC7691-1G APOSPC7691-5G
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Formula: C₁₄H₇F₆I
Peso molecolare: 416,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368762
CAS Number: 886762-46-5