2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC7689-1G
PC7689-250MG
PC7689-5G
APOSPC7689-1GEA
284
EUR
APOSPC7689-1G
APOSPC7689-250MG
APOSPC7689-5G
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Formula:
C₉H₈BrFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09955286 CAS Number: 186036-09-9 UN: 3265 ADR: 8,III |