Stampa…
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one, 3-Ethanoyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7652-1G PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA 154 EUR
APOSPC7652-1G APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₉H₈F₃NO
Peso molecolare: 203,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407376
CAS Number: 205582-83-8