Stampa…
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
PC7614-1G PC7614-250MG PC7614-5G
APOSPC7614-1GEA 187 EUR
APOSPC7614-1G APOSPC7614-250MG APOSPC7614-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₈ClF₃O₄S₂
Peso molecolare: 384,778 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090166
CAS Number: 306935-98-8