4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇BBrFO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09475882 CAS Number: 957035-32-4 |