Stampa…
4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,4,4,4-Pentafluorobutyl bromide
PC7567-100MG PC7567-250MG
APOSPC7567-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC7567-100MG APOSPC7567-250MG
4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Formula: C₄H₄BrF₅
Peso molecolare: 226,971 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460470
CAS Number: 933600-79-4