Stampa…
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
PC7538-1G PC7538-5G
APOSPC7538-1GEA 84.4 EUR
APOSPC7538-1G APOSPC7538-5G
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
Peso molecolare: 183,93 g/mol
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458473
CAS Number: 851335-07-4