Stampa…
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethanone
PC7516-1G PC7516-25G PC7516-5G
APOSPC7516-1GEA 72.7 EUR
APOSPC7516-1G APOSPC7516-25G APOSPC7516-5G
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine
Formula: C₇H₅BrFNO
Peso molecolare: 218,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024449
CAS Number: 1111637-74-1