Stampa…
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC7515-1G PC7515-250MG
APOSPC7515-1GEA 764 EUR
APOSPC7515-1G APOSPC7515-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 205,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08057413
CAS Number: 951247-75-9