Stampa…
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PC7488-1G PC7488-500MG
APOSPC7488-1GEA 412 EUR
APOSPC7488-1G APOSPC7488-500MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formula: C₆H₆F₃NOS
Peso molecolare: 197,178 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264553
CAS Number: 1000339-72-9