Stampa…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Fornitore: Apollo Scientific
PC7480A-1G PC7480A-5G
APOSPC7480A-1GEA 132 EUR
APOSPC7480A-1G APOSPC7480A-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Formula: C₉H₈F₃NO
Peso molecolare: 203,161 g/mol
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085177
CAS Number: 99705-50-7