Stampa…
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7443-1G PC7443-250MG
APOSPC7443-1GEA 184 EUR
APOSPC7443-1G APOSPC7443-250MG
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole 98%
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole
Formula: C₉H₈FN
Peso molecolare: 149,165 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027714
CAS Number: 40311-13-5