Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiourea, 1-(Carbamothioylamino)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 1-Thioureido-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439TF-1G PC7439TF-5G PC7439TF-10G
APOSPC7439TF-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7439TF-1G APOSPC7439TF-5G APOSPC7439TF-10G
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea
Formula: C₈H₇F₃N₂OS
Peso molecolare: 236,214 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052992
CAS Number: 142229-74-1