Stampa…

4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 43.7 EUR
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Formula: C₉H₉F₃N₂O₃
Peso molecolare: 250,175 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052355
CAS Number: 175204-36-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR