Stampa…
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1,3-difluoro-4-iodobenzene
PC7421-1G PC7421-25G PC7421-5G
APOSPC7421-1GEA 72.7 EUR
APOSPC7421-1G APOSPC7421-25G APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂I
Peso molecolare: 274,434 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142890
CAS Number: 202925-06-2