2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC7419-1G
PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA
97.3
EUR
APOSPC7419-1G
APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula:
C₈H₅BrF₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03407438 CAS Number: 874774-41-1 |