2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Fornitore: Apollo Scientific
PC7409-1G
PC7409-5G
PC7409-10G
APOSPC7409-1GEA
36.4
EUR
APOSPC7409-1G
APOSPC7409-5G
APOSPC7409-10G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Formula:
C₉H₁₀BrFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070760 CAS Number: 202865-80-3 |