Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7384-1G PC7384-25G PC7384-5G
APOSPC7384-1GEA 39.4 EUR
APOSPC7384-1G APOSPC7384-25G APOSPC7384-5G
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₇BrFN·ClH
Peso molecolare: 240,501 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142877
CAS Number: 202865-67-6