Stampa…
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7309-100MG PC7309-10MG PC7309-25MG
APOSPC7309-100MGEA 793 EUR
APOSPC7309-100MG APOSPC7309-10MG APOSPC7309-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Formula: C₆H₁₁FO₅
Peso molecolare: 182,147 g/mol
Punto di fusione: 123…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00797602
CAS Number: 31077-88-0