Stampa…
4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7293-100G PC7293-25G PC7293-5G
APOSPC7293-100GEA 1020 EUR
APOSPC7293-100G APOSPC7293-25G APOSPC7293-5G
4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091532
CAS Number: 160658-68-4
UN: 3265
ADR: 8,III