1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G
PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA
55.3
EUR
APOSPC7292D-1G
APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formula:
C₄H₃ClF₆O Peso molecolare: 216,509 g/mol Punto di ebollizione: 81 °C Densità: 1,532 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00236120 CAS Number: 25364-98-1 |