Stampa…
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 3-Borono-4-bromo-2-fluorotoluene, 6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC7276-1G PC7276-25G PC7276-5G
APOSPC7276-1GEA 65.5 EUR
APOSPC7276-1G APOSPC7276-25G APOSPC7276-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Peso molecolare: 232,843 g/mol
Punto di fusione: 136…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258741
CAS Number: 957061-15-3