Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
PC7275-1G PC7275-5G
APOSPC7275-1GEA 93.1 EUR
APOSPC7275-1G APOSPC7275-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Peso molecolare: 232,843 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258744
CAS Number: 957061-14-2