Stampa…
2H-Tridecafluoro-2-methylpentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,5,5,5-Decafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane
PC7271-1G PC7271-5G PC7271-250MG
APOSPC7271-1GEA 109 EUR
APOSPC7271-1G APOSPC7271-5G APOSPC7271-250MG
2H-Tridecafluoro-2-methylpentane 97%
2H-Tridecafluoro-2-methylpentane
Formula: C₆HF₁₃
Peso molecolare: 320,051 g/mol
Punto di ebollizione: 60…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09763637
CAS Number: 30320-28-6