Stampa…
2-Bromo-5-fluorostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7261-1G PC7261-250MG
APOSPC7261-1GEA 140 EUR
APOSPC7261-1G APOSPC7261-250MG
2-Bromo-5-fluorostyrene
2-Bromo-5-fluorostyrene
Formula: C₈H₆BrF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09749661
CAS Number: 828267-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III