Stampa…
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)benzylsulphonyl chloride, [2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
PC7251-1G PC7251-250MG
APOSPC7251-1GEA 263 EUR
APOSPC7251-1G APOSPC7251-250MG
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Peso molecolare: 274,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749658
CAS Number: 116827-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III