1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7242-1G
PC7242-250MG
PC7242-5G
APOSPC7242-1GEA
358
EUR
APOSPC7242-1G
APOSPC7242-250MG
APOSPC7242-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Formula:
C₅H₇F₅O Peso molecolare: 178,1 g/mol Punto di ebollizione: 90…92 °C Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069121 CAS Number: 374-46-9 UN: 1993 ADR: 3,II |