Stampa…
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7241-100MG PC7241-50MG
APOSPC7241-100MGEA 234 EUR
APOSPC7241-100MG APOSPC7241-50MG
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Formula: C₆H₁₀F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320781
CAS Number: 119305-52-1