Stampa…
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene
PC7237-5G PC7237-1G
APOSPC7237-5GEA 155 EUR
APOSPC7237-5G APOSPC7237-1G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine
Formula: C₁₃H₁₉FN₂O
Peso molecolare: 238,301 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094420
CAS Number: 91940-44-2