Stampa…
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7235-100G PC7235-25G PC7235-5G
APOSPC7235-100GEA 418 EUR
APOSPC7235-100G APOSPC7235-25G APOSPC7235-5G
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Formula: C₁₄H₁₂Cl₂FNO₃
Punto di fusione: 150…154 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683487
CAS Number: 105392-26-5