Stampa…
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Amino(2,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(2,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC7231-1G PC7231-5G PC7231-10G
APOSPC7231-1GEA 159 EUR
APOSPC7231-1G APOSPC7231-5G APOSPC7231-10G
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662504
CAS Number: 243448-17-1